Learn More
Diiodmethan, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10183940
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diiodmethan, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10183940
Marke: Thermo Scientific Acros 169831000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-11-6, 7440-22-4
Summenformel CH2I2
Molekulargewicht (g/mol) 267.84
MDL-Nummer MFCD00001079
InChI-Schlüssel NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6346
IUPAC-Name Diiodomethan
SMILES ICI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiodomethane
Schmelzpunkt 6,0 °C
Farbe Rot bis gelb
Dichte 3.3200g/mL
Siedepunkt 181.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2I2
Brechungsindex 1.737
Menge 100 g
Beilstein 01,71
Fieser 09,170; 11,182; 17,116
Merck Index 15,6137
Relative Dichte 3.32
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene
Stabilisator Silver wire
Viskosität 2.80 mPa.s (20°C)
Formelmasse 267.83
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
ChargennummerA0458435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
ChargennummerA0457183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
ChargennummerA0463549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
ChargennummerA0461217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diiodomethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene iodide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diiodmethan, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >