Learn More
Diiodmethan, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10160312
Zum Warenkorb hinzufügen
Diiodmethan, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10160312
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10160312
Marke: Thermo Scientific Acros 169830250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-11-6, 7440-22-4
Summenformel CH2I2
Molekulargewicht (g/mol) 267.84
MDL-Nummer MFCD00001079
InChI-Schlüssel NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6346
IUPAC-Name Diiodomethan
SMILES ICI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiodomethane
Schmelzpunkt 6,0 °C
Farbe Rot bis gelb
Dichte 3.3200g/mL
Siedepunkt 181.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2I2
Brechungsindex 1.737
Menge 25 g
Beilstein 01,71
Fieser 09,170; 11,182; 17,116
Merck Index 15,6137
Relative Dichte 3.32
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene
Stabilisator Silver wire
Viskosität 2.80 mPa.s (20°C)
Formelmasse 267.83
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
ChargennummerA0457183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
ChargennummerA0463549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
ChargennummerA0461217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
ChargennummerA0458435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number169830025,169835000,169830250,169831000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diiodomethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dijodmethan
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diiodmethan, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >