Learn More
Grant Instruments™ Digitale beheizte Umwälzbäder mit Zeitschaltuhr/Alarm
Die vielseitig einsetzbaren Optima beheizten Umwälzbäder im mittleren Leistungsbereich mit Edelstahlbehälter und umfangreicher Ausstattung eignen sich für die meisten Anwendungen mit genauer Temperaturregelung.
1660.00 CHF - 2640.00 CHF
Spezifikation
Flussrate 16 l/min
Temperaturbereich 0°C bis 120°C
Externe Umwälzung Ja
Material Behälter aus rostfreiem Stahl
Max. Druck 210 mbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12717829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
TC120-ST18
18 l 540 x 330 x 395 mm
1960.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12327637
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
TC120-ST5
5 l 330 x 180 x 395 mm
1660.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12727829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
TC120-ST26
26 l 540 x 330 x 405 mm
2045.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12737829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
TC120-ST38
38 l 730 x 333 x 450 mm
2640.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12707829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
TC120-ST12
12 l 360 x 330 x 395 mm
1860.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
  • Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
  • Visueller Alarm
Spezifikation
Spezifikation
16 l/min
Ja
210 mbar
0°C bis 120°C
Behälter aus rostfreiem Stahl
120/230 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Digitale beheizte Umwälzbäder mit Zeitschaltuhr/Alarm