Learn More
Grant Instruments™ Digitale beheizte Umwälzbäder mit Zeitschaltuhr/Alarm
Die vielseitig einsetzbaren Optima beheizten Umwälzbäder im mittleren Leistungsbereich mit Edelstahlbehälter und umfangreicher Ausstattung eignen sich für die meisten Anwendungen mit genauer Temperaturregelung.
Marke: Grant Instruments™ TC120-ST5
1371.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Stabilität ±0.05 °C.
- Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
- Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
- Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
- Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
- Fester Übertemperaturschutz
- 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
- Visueller Alarm
- Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
- Visueller Alarm
Specifications
5 l | |
0°C bis 120°C | |
Behälter aus rostfreiem Stahl | |
330 x 180 x 395 mm |
16 l/min | |
Ja | |
210 mbar | |
120/230 V |