Learn More
Grant Instruments™ Digitale beheizte Umwälzbäder mit Zeitschaltuhr/Alarm
Die vielseitig einsetzbaren Optima beheizten Umwälzbäder im mittleren Leistungsbereich mit Edelstahlbehälter und umfangreicher Ausstattung eignen sich für die meisten Anwendungen mit genauer Temperaturregelung.
Marke:  Grant Instruments™ TC120-ST18
1665.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12717829
  • 1960.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stabilität ±0.05 °C.
  • Klare, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Einfache, intuitive Anwenderoberfläche: Zifferblatt und zwei Funktionstasten.
  • Mit oder ohne Klemme (TClamp) erhältlich
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand (Schwimmerschalter)
  • Fester Übertemperaturschutz
  • 2-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Visueller Alarm
  • Eingebauter Pumpe für externe Umwälzung
  • Visueller Alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 l
0°C bis 120°C
Behälter aus rostfreiem Stahl
540 x 330 x 395 mm
16 l/min
Ja
210 mbar
120/230 V
Name des Produkts
Grant Instruments™ Digitale beheizte Umwälzbäder mit Zeitschaltuhr/Alarm > Fassungsvermögen: 18 l