Learn More
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Versatile, mid-range circulator and tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
Marke: Fisherbrand™ 17275566
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.- Stability: ±0.05°C
- Clear, bright 4-digit LED display
- Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
- Model available with or without T-clamp
- Low-liquid detection (float switch)
- Adjustable over temperature cut-out
- 2-point user calibration
- Visual alarm
- Integral pump for external circulation
- Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Spezifikation
1.3 gal. | |
Luftgekühlt | |
16 L/min. | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
5 L Stainless Steel Tank | |
210 mbar | |
220/240 V |
5 L | |
-10°C (with immersion cooler) | |
15°C to 120°C | |
Yes | |
Rostfreier Stahl | |
330 x 180 x 395 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
FisherbrandStirredBathsFlyer.pdf
DateigrößeVersion: 302.3 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath > Capacity: 38 L, Dimensions (L x W x H): 335 x 185 x 415 mm, Temperature Range: Ambient +5°C to 120°C (-10°C with immersion cooler)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur