Learn More
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Versatile, mid-range circulator and tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
1835.00 CHF - 2615.00 CHF
Spezifikation
Kondensatortyp Luftgekühlt
Flussrate 16 L/min.
Typ Umwälzthermostat mit offenem Bad
Externe Umwälzung Yes
Material Rostfreier Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Temperaturbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Temperaturbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
17275566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17275566
5 L 330 x 180 x 395 mm 15°C to 120°C
1840.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17235566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17235566
12 L 360 x 330 x 395 mm 5°C to 120°C
1835.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17245566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17245566
18 L 540 x 330 x 395 mm 5°C to 120°C
1920.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17255566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17255566
26 L 540 x 330 x 405 mm 5°C to 120°C
2045.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17265566
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
17265566
38 L 730 x 333 x 450 mm 5°C to 120°C
2615.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
  • Stability: ±0.05°C
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Model available with or without T-clamp
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Adjustable over temperature cut-out
  • 2-point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Spezifikation
Spezifikation
Luftgekühlt
Umwälzthermostat mit offenem Bad
Rostfreier Stahl
220/240 V
16 L/min.
Yes
210 mbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath