Learn More
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Versatile, mid-range circulator and tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
Marke:  Fisherbrand™ 17255566
302.11 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24093" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17255566
  • 2045.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
  • Stability: ±0.05°C
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Model available with or without T-clamp
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Adjustable over temperature cut-out
  • 2-point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6.9 gal.
Luftgekühlt
16 L/min.
Umwälzthermostat mit offenem Bad
26 L Stainless Steel Tank
210 mbar
220/240 V
26 L
-15°C (with immersion cooler)
5°C to 120°C
Yes
Rostfreier Stahl
540 x 330 x 405 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24094, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24094
    Gültig bis zum2025-03-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 10/02/2025 und dem 15/03/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 120 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Integrated Pump and Stainless Steel Bath > Capacity: 26 L, Dimensions (L x W x H): 335 x 535 x 465 mm, Temperature Range: Ambient +5°C to 120°C (-15°C with immersion cooler)