Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Allzwecksonden für Luft/Gas
Digi-Sense™ Thermoelement-Luft-/Gassonden eignen sich ideal für die Messung eines großen Lufttemperaturbereichs
76.95 CHF - 80.00 CHF
Spezifikation
Typ | Sonde |
---|---|
Enthält | 5 Fuß Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder |
Material | Edelstahlschutzhülle; ABS-Kunststoffgriff |
Gewährleistung | 6 Monate |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luft- und Gastemperaturmessung |
Benachrichtigungen:
Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze. Das Griffmaterial kann beeinträchtigt werden, wenn die Sonde je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial höher als der Griff eingestuft wird.
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15889995
|
Cole-Parmer™
08500-75 |
-328 bis +500 °F | -200°bis +260 °C |
77.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15899995
|
Cole-Parmer™
08516-75 |
-250 bis +1000 °F | -150°bis +537 °C |
80.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15830006
|
Cole-Parmer™
08517-75 |
32 bis 1000 °F | 0°bis 537 °C |
76.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die exponierte Verbindung wird durch einen starren Edelstahlschild geschützt, um Fehler durch Strahlungswärme zu minimierenWarranty
6 Monate
Spezifikation
Sonde | |
Edelstahlschutzhülle; ABS-Kunststoffgriff | |
Luft- und Gastemperaturmessung | |
8,5 Zoll (Ummantelung), 5,5 in. (Griff) |
5 Fuß Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder | |
6 Monate | |
1.75 Sekunden oder länger | |
21,6 cm (Etui), 14 cm (Griff) |