Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Allzwecksonden für Luft/Gas
Digi-Sense™ Thermoelement-Luft-/Gassonden eignen sich ideal für die Messung eines großen Lufttemperaturbereichs
Marke:  Cole-Parmer™ 08516-75
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899995
  • 80.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze. Das Griffmaterial kann beeinträchtigt werden, wenn die Sonde je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial höher als der Griff eingestuft wird.
Includes: Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel
Beschreibung
Beschreibung
Die exponierte Verbindung wird durch einen starren Edelstahlschild geschützt, um Fehler durch Strahlungswärme zu minimieren
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
Edelstahlschutzhülle; ABS-Kunststoffgriff
Luft- und Gastemperaturmessung
±3.0°F (1.1°C) oder ±0.4% des Messwerts über 212°F(100°C); ±3.6°F (2.2°C) oder 2% des Messwerts zwischen -58 und 211°F (-50 und 99°C); ±7.2°F (4°C) oder ±4% des Messwerts zwischen -60 und -238 (-51 und -150°C), je nachdem, welcher Wert größer ist
-250 bis +1000 °F
8,5 Zoll (Ummantelung), 5,5 in. (Griff)
5 Fuß Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder
6 Monate
Thermoelementthermometer für Typ K mit Mini-Steckverbinder
1.75 Sekunden oder länger
-150°bis +537 °C
21,6 cm (Etui), 14 cm (Griff)