Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Allzwecksonden für Luft/Gas
Digi-Sense™ Thermoelement-Luft-/Gassonden eignen sich ideal für die Messung eines großen Lufttemperaturbereichs
Marke:  Cole-Parmer™ 08500-75
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889995
  • 77.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze. Das Griffmaterial kann beeinträchtigt werden, wenn die Sonde je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial höher als der Griff eingestuft wird.
Includes: Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel
Beschreibung
Beschreibung
Die exponierte Verbindung wird durch einen starren Edelstahlschild geschützt, um Fehler durch Strahlungswärme zu minimieren
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
5 Fuß Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder
6 Monate
Digital-Sense Advanced Präzisiertes Thermoelement-Thermometer (20250-91, 20250-92) und 12-Kanal-Thermometer für Digital-Sense-Thermoelemente (92000-01)
1.75 Sekunden oder länger
-200°bis +260 °C
21,6 cm (Etui), 14 cm (Griff)
Luft-/Gasprobe mit Mini-Steckverbinder, Exposed Diaphragma, 5 ft.-Spulenkabel
Edelstahlschutzhülle; ABS-Kunststoffgriff
Luft- und Gastemperaturmessung
±3.6 °F (±2.0 °C) oder ±0.4 % des Messwerts über 32 °F (0 °C); ±0.8 % des Messwerts unter 32 °F (0 °C)
-328 bis +500 °F
8,5 Zoll (Ummantelung), 5,5 in. (Griff)