Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Thermoelement-Allzwecksonden für Luft/Gas
Digi-Sense™ Thermoelement-Luft-/Gassonden eignen sich ideal für die Messung eines großen Lufttemperaturbereichs
Marke: Cole-Parmer™ 08517-75
Benachrichtigungen:
Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze. Das Griffmaterial kann beeinträchtigt werden, wenn die Sonde je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial höher als der Griff eingestuft wird.
Includes: Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel
Beschreibung
Die exponierte Verbindung wird durch einen starren Edelstahlschild geschützt, um Fehler durch Strahlungswärme zu minimierenServiceleistungen
6 Monate
Spezifikation
Sonde | |
Edelstahlschutzhülle; ABS-Kunststoffgriff | |
Luft- und Gastemperaturmessung | |
±5.9 °F (±3.3 °C) oder ±0.4 % des Messwerts über 32 °F (0 °C); ±4.0 % des Messwerts unter 32 °F (0 °C) | |
32 bis 1000 °F | |
8,5 Zoll (Ummantelung), 5,5 in. (Griff) |
5 Fuß Farbcodiertes ANSI-Spiralkabel mit Mini-Steckverbinder | |
6 Monate | |
Thermoelementthermometer für Typ J mit Mini-Steckverbinder | |
1.75 Sekunden oder länger | |
0°bis 537 °C | |
21,6 cm (Etui), 14 cm (Griff) |