Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Boreskope
Cole Parmer Digi-Sense-Boreskope verfügen über eine flexible Sonde mit Kamera. Ideal für die Inspektion von Kanalarbeiten, Kabelverlegungsstellen, Rohrleitungen und Fahrzeugen geeignet.
Marke: Digi-Sense™ 20250-27
Includes: Sonde, Spiegel, Haken, Magnet, Tragetasche, USB-Kabel, 5 V-Gleichstrom-Ladegerät, Video-Ausgangskabel, wiederaufladbarer 3,7 V-Lithium-Akku
Beschreibung
- Die Sonde mit Kamera an der Spitze ermöglicht eine einfache Anzeige in schwer zugänglichen Bereichen
- Der helle LCD-Monitor ermöglicht die sofortige Anzeige des zu untersuchenden Bereichs
- Das verstellbare LED-Licht an der Kameraspitze sorgt für das erforderliche Licht in schwach beleuchteten Bereichen oder passt sich bei Betrachtung reflektierender Objekte nach unten an, um Auswaschungen zu vermeiden
Compliance
CE; IP67
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
LCD-Farbmonitor | |
CE; IP67 | |
IP67. | |
4 einstellbare LED-Leuchten | |
3.2 Zoll | |
Ja |
Integrierte Lithium-Batterie | |
8 GB Flash-Speicher | |
Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | |
Akku; Laden über USB | |
Standbilder und Videobilder für die Wiedergabe |