Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced RTD-Thermometer mit Vorkalibrierung
Perfekt für Anwendungen vom Labor bis hin zur Produktion
154.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Nein |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
Höhe (metrisch) | 2.6 cm |
Länge (metrisch) | 178 mm |
Material | Plastic |
Produktcode | Marke | Modell | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15890056
|
Digi-Sense™
20250-96 |
Datenprotokollierung | 2-Eingang |
215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15622617
|
Digi-Sense™
20250-95 |
Keine Datenprotokollierung | Einzelne Eingabe |
154.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen, garantiert!
- NIST-rückführbares Zertifikat enthalten
- Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
- Super Lager-LCD zur einfachen Anzeige von Daten
- Geeignet für eine Vielzahl von Sonden
- Min-, Max- und Durchschnittswerte für eine schnelle Analyse des Objekts
- Die elektronische Offset-Funktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Nein | |
2.6 cm | |
Plastic | |
0.1 °F (0.1 °C) von 148 bis 1562 °F (−99.9 bis +850 °C); 1 °F (1 °C) außerhalb des Bereichs | |
RTD-Thermometer | |
1562 °F | |
-320 °F | |
−320° bis 1562 °F | |
NIST-rückverfolgbar | |
9V | |
Große zweifache hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige |
1 in. | |
178 mm | |
<1 s | |
2,25 in. | |
7 in. | |
850 °C | |
-200 °C | |
−200 °C bis 850 °C | |
Pt 100 Ohm-RTD-Sonden | |
±1,5 °F (0,8 °C) von -148 bis 392 °F (-99,9 bis 199,9 °C); ±2 °F (1 °C) ±0,5 % des Messwerts außerhalb des Messbereichs | |
5,7 cm |