Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced RTD-Thermometer mit Vorkalibrierung
Perfekt für Anwendungen vom Labor bis hin zur Produktion
Marke:  Digi-Sense™ 20250-95
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15622617
  • 154.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9-V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Datenprotokollierungsmodelle 20250-92, -94 und -96 enthalten auch ein USB-Kabel und Software.
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige Messungen, garantiert!
  • NIST-rückführbares Zertifikat enthalten
  • Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
  • Super Lager-LCD zur einfachen Anzeige von Daten
  • Geeignet für eine Vielzahl von Sonden
  • Min-, Max- und Durchschnittswerte für eine schnelle Analyse des Objekts
  • Die elektronische Offset-Funktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Nein
2.6 cm
<1 s
Einzelne Eingabe
2,25 in.
Keine
1562 °F
-320 °F
−320° bis 1562 °F
NIST-rückverfolgbar
±1,5 °F (0,8 °C) von -148 bis 392 °F (-99,9 bis 199,9 °C); ±2 °F (1 °C) ±0,5 % des Messwerts außerhalb des Messbereichs
5,7 cm
1 in.
Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9 V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden.
Keine Datenprotokollierung
0.1 °F (0.1 °C) von 148 bis 1562 °F (−99.9 bis +850 °C); 1 °F (1 °C) außerhalb des Bereichs
RTD-Thermometer
7 in.
850 °C
-200 °C
−200 °C bis 850 °C
Pt 100 Ohm-RTD-Sonden
Große zweifache hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige