Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced RTD-Thermometer mit Vorkalibrierung
Perfekt für Anwendungen vom Labor bis hin zur Produktion
Marke: Digi-Sense™ 20250-96
Includes: Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9-V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Datenprotokollierungsmodelle 20250-92, -94 und -96 enthalten auch ein USB-Kabel und Software.
Beschreibung
- Zuverlässige Messungen, garantiert!
- NIST-rückführbares Zertifikat enthalten
- Robuste Konstruktion zum Schutz vor Stößen und Erschütterungen.
- Super Lager-LCD zur einfachen Anzeige von Daten
- Geeignet für eine Vielzahl von Sonden
- Min-, Max- und Durchschnittswerte für eine schnelle Analyse des Objekts
- Die elektronische Offset-Funktion ermöglicht die Kompensation von Sondenfehlern
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Nein | |
2.6 cm | |
178 mm | |
<1 s | |
2-Eingang | |
2,25 in. | |
16,000 Aufzeichnungen | |
1562 °F | |
-320 °F | |
−320° bis 1562 °F | |
NIST-rückverfolgbar | |
9V | |
Große zweifache hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige |
1 in. | |
Schutzmanschette aus Gummi mit integriertem Ständer, eine 9-V-Batterie und auf NIST rückführbarer Kalibrierungsbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Datenprotokollierungsmodelle 20250-96 enthalten auch ein USB-Kabel und Software. | |
Plastic | |
Datenprotokollierung | |
0.1 °F (0.1 °C) von 148 bis 1562 °F (−99.9 bis +850 °C); 1 °F (1 °C) außerhalb des Bereichs | |
RTD-Thermometer | |
7 in. | |
850 °C | |
-200 °C | |
−200 °C bis 850 °C | |
Pt 100 Ohm-RTD-Sonden | |
±1,5 °F (0,8 °C) von -148 bis 392 °F (-99,9 bis 199,9 °C); ±2 °F (1 °C) ±0,5 % des Messwerts außerhalb des Messbereichs | |
5,7 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense Advanced RTD-Thermometer mit Vorkalibrierung > 2-Eingänge, Datenprotokollierung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur