Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Heizmantel-Kit
Ermöglicht das Rühren und Erhitzen eines Rundkolbens durch eine präzise elektronische Steuerung. Electrothermal™ Digi-Mantle Kit liefert eine genaue Messung der Temperatur und des Rührvorgangs.
4705.00 CHF - 4805.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit Round Bottom Flasks
Abmessungen (L x B x H) 300 x 300 x 650 mm
Höhe (angloamerikanisch) 25.6 in.
Höhe (metrisch) 650 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11778342
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
36204-15
100 bis 250 ml
4795.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13427629
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
36204-19
500 ml
4805.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11854381
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
36204-23
1000 ml
4705.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Round Bottom Flasks
25.6 in.
300 mm
3.1 kg
11.8 in.
Heizmantel
842 °F
300 x 300 x 650 mm
650 mm
100 bis 2000 U/min
6.8 lb.
300 mm
450 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Heizmantel-Kit