Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Kartoffel-Dextrose-Agar
Für die Züchtung von Hefen und Schimmelpilzen. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Kartoffel-Dextrose-Agar wird als Trockenkultur geliefert.
520.00 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2°bis 30 °C |
Form | Dehydriert |
Medientyp | Kartoffel-Dextrose-Agar |
Produkttyp | Agar |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11764985
|
BD
213200 |
2000 g | Eimer |
520.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10105824
|
BD
213400 |
500 g | Flasche |
640.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Dehydriertes Format
- Kulturmedien
- DNR (Latex)-frei
Spezifikation
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP | |
Dehydriert | |
Agar |
2°bis 30 °C | |
Kartoffel-Dextrose-Agar | |
Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage