Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Kartoffel-Dextrose-Agar
Für die Züchtung von Hefen und Schimmelpilzen. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Kartoffel-Dextrose-Agar wird als Trockenkultur geliefert.
Marke: BD 213400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dehydriertes Format
- Kulturmedien
- DNR (Latex)-frei
Spezifikation
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP | |
Dehydriert | |
Agar | |
Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen | |
500 g |
2°bis 30 °C | |
Kartoffel-Dextrose-Agar | |
Kartoffelstärke (aus Infusion) 4 g/l, Dextrose 20 g/l, Agar 15 g/l | |
Flasche |