Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Kartoffel-Dextrose-Agar
Für die Züchtung von Hefen und Schimmelpilzen. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Kartoffel-Dextrose-Agar wird als Trockenkultur geliefert.
Marke:  BD 213200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11764985
  • 520.00 CHF / 2 Kilogramm
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dehydriertes Format
  • Kulturmedien
  • DNR (Latex)-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Dehydriert
Agar
Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen
2000 g
2°bis 30 °C
Kartoffel-Dextrose-Agar
Kartoffelstärke (durch Infusion) 4 g/l, Dextrose 20 g/l
Eimer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Kartoffel-Dextrose-Agar > Kartoffel-Dextrose-Agar; 2 kg