Learn More
Diethylenglykolmonomethylether, 98 %, mit 50-150 mg/kg BHT stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433077
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylenglykolmonomethylether, 98 %, mit 50-150 mg/kg BHT stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433077
2500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11433077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16063.0F
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenglykolmonomethylether ist ein industrielles Lösungsmittel und wird auch häufig als Inhibitor gegen das Vereisen von Treibstoffsystemen (Fuel System Icing Inhibitor, FSII) in Flugzeugtreibstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-77-3
Summenformel C5H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI-Schlüssel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
SMILES COCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol monomethyl ether
Schmelzpunkt -70°C
Namenshinweis stabilized with 50 to 150mg/kg BHT
Dichte 1.01
Siedepunkt 194°C
Menge 2500 mL
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Light
Brechungsindex 1.426
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Merck Index 14,6037
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog NumberA16063.AP,A16063.0F
ChargennummerB3585A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16063.AP,A16063.0F
ChargennummerI13S001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16063.AP,A16063.0F
Chargennummer10225035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16063.AP,A16063.0F
Chargennummer10119476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16063.AP,A16063.0F
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethylene glycol monomethyl ether
Name des Produkts
Diethylenglykolmonomethylether, 98 %, mit 50-150 mg/kg BHT stab., Thermo Scientific Chemicals >