Learn More
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10051590
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051590
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10051590
Marke: Thermo Scientific Acros 149370025
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-77-3
Summenformel C5H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI-Schlüssel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dmMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
SMILES COCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Schmelzpunkt -70.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 194.0°C
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Menge 2.5 L
Beilstein 01,IV,2392
Merck Index 15,3136
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,glycerol,ether,acetone,and dmf
Viskosität 3.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0400347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number149370025,149370000,149370100,149370010
ChargennummerA0400346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number149370025,149370000,149370100,149370010
ChargennummerA0398105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number149370025,149370000,149370100,149370010
ChargennummerA0396304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number149370025,149370000,149370100,149370010
ChargennummerA0395534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number149370025,149370000,149370100,149370010
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >