Learn More
Dichlor[bis(1,3-Diphenylphosphino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
26.55 CHF - 65.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 59831-02-6 |
---|---|
Summenformel | C27H26Cl2P2Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 589.77 |
MDL-Nummer | MFCD03844773 |
InChI-Schlüssel | LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II) |
PubChem CID | 131664225 |
IUPAC-Name | 3-Diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); Dihydrochlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15487625
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26897.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
11411450
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26897.03 |
1 g |
65.65 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen(1,3-Bis(Diphenylphosphino)propan)palladium(II)-chlorid, das weit verbreitet Anwendung bei der Vorbereitung von Palladium für Kreuzkupplungsprotokolle in der organischen Synthese findet. Es ist auch ein nützlicher organo-metallischer chemischer Katalysator. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird auch bei Kopplungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
Chemische Identifikatoren
59831-02-6 | |
589.77 | |
LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L | |
131664225 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1Mehr anzeigen |
C27H26Cl2P2Pd | |
MFCD03844773 | |
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II) | |
3-Diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); DihydrochloridMehr anzeigen |
Spezifikation
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II) | |
C27H26Cl2P2Pd | |
Air Sensitive | |
Soluble in dichloromethane. | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
589.77 | |
589.77 |
59831-02-6 | |
MFCD03844773 | |
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II) | |
LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L | |
3-Diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); Dihydrochlorid | |
131664225 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen