Learn More
Dichlor[bis(1,3-Diphenylphosphino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11411450
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dichlor[bis(1,3-Diphenylphosphino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411450
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 11411450
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26897.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(1,3-Bis(Diphenylphosphino)propan)palladium(II)-chlorid, das weit verbreitet Anwendung bei der Vorbereitung von Palladium für Kreuzkupplungsprotokolle in der organischen Synthese findet. Es ist auch ein nützlicher organo-metallischer chemischer Katalysator. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird auch bei Kopplungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59831-02-6
Summenformel C27H26Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 589.77
MDL-Nummer MFCD03844773
InChI-Schlüssel LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Synonym [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
PubChem CID 131664225
IUPAC-Name 3-Diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); Dihydrochlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane.
Formelmasse 589.77
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX22K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 ArtikelnummerH26897.03
ChargennummerW18K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 ArtikelnummerH26897.03
ChargennummerX18I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 ArtikelnummerH26897.03,H26897.MD
ChargennummerY01C012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH26897.03,H26897.MD
ChargennummerM27D043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH26897.03,H26897.MD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlor[bis(1,3-Diphenylphosphino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals >