Learn More
Dichlor[bis(1,3-Diphenylphosphino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15487625
Dichlor[bis(1,3-Diphenylphosphino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487625
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487625
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26897.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(1,3-Bis(Diphenylphosphino)propan)palladium(II)-chlorid, das weit verbreitet Anwendung bei der Vorbereitung von Palladium für Kreuzkupplungsprotokolle in der organischen Synthese findet. Es ist auch ein nützlicher organo-metallischer chemischer Katalysator. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird auch bei Kopplungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59831-02-6
Summenformel C27H26Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 589.77
MDL-Nummer MFCD03844773
InChI-Schlüssel LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Synonym [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
PubChem CID 131664225
IUPAC-Name 3-Diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan; Palladium(2+); Dihydrochlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane.
Formelmasse 589.77
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlor[bis(1,3-Diphenylphosphino)propan]palladium(II), Thermo Scientific Chemicals >