Learn More
Dibenzyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10329150
Zum Warenkorb hinzufügen
Dibenzyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10329150
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10329150
Marke: Thermo Scientific Acros 270270250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X Bindungsbildung (Halogen), Radikalische Initiatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2449-05-0
Summenformel C16H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 298.29
MDL-Nummer MFCD00016737
InChI-Schlüssel IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Synonym dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5387121
IUPAC-Name Benzyl (NE)-N-Phenylmethoxycarbonyliminocarbamat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzyl azodicarboxylate
Namenshinweis 94%
Schmelzpunkt 44°C to 52°C
Farbe Gelb bis orange
Flammpunkt >230°C
Verlust bei Trocknung 0.75% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 15,111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 298.29
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number270270050,270270250
ChargennummerA0421395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2020 Catalog Number270270050,270270250
ChargennummerA0384438 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2020 Catalog Number270270050,270270250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzyl azodicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Dibenzyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >