Learn More
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat
Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief.
Marke:  Notrax 826S202MBL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17712288
  • 629.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
  • Ergonomisches Design dank einer 14 mm dicken Arbeitsplattform mit einer antistatischen Kombination aus einer robusten Oberfläche, laminiert auf eine komfortable Schwammbasis, um maximale Haltbarkeit und gleichzeitig Entlastung bei Ermüdung zu gewährleisten
  • Ausgestattet mit einer 10 mm-Buchse, die an der Matte und am Erdungskabel befestigt ist
  • Die rautenförmige Plattenoberfläche sorgt für Traktion und ermöglicht einfache Drehbewegungen
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
  • Antistatische Matten gegen Ermüdung bieten dank einer dicken Arbeitsplattform mit Vinylschwammbasis Schutz vor statischen Entladungen bei gleichzeitigem Komfort für Arbeiten im Stehen
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
200 x 91 cm
6,6 ft.
Leitfähiges PVC
91 cm
Schwarz
200 cm
Matten für Industrie und Gewerbe