Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Dewax und HIER-Puffer L,M,H (IVD)
Epredia™ Puffer zur Wachsentfernung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (HIER, Heat Induced Epitope Retrieval) automatisieren gleichzeitig die Entparaffinierung, die Rehydrierung und die Epitopdemaskierung im Epredia™ PT Module.
749.00 CHF
Produktcode | Marke | Lösungstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lösungstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15200715
|
Epredia™
TA-999-DHBH |
Wachsentfernungs- und HIER-Puffer |
749.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15210715
|
Epredia™
TA-999-DHBL |
Wachsentfernungs- und HIER-Puffer |
749.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15220715
|
Epredia™
TA-999-DHBM |
Wachsentfernungs- und HIER-Puffer |
749.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die automatisierte Entparaffinierung (Wachsentfernung) und Rehydrierung von IHC-Objektträgern eignet sich ideal zur Verringerung der Aufarbeitungszeit und Verschlankung des Workflows. Die wässrige Entparaffinierung ist heutzutage die übliche Verfahrensweise für moderne IHC-Instrumente, zeigt aber häufig eine unvollständige Entparaffinierung. Die neuen Epredia™ Puffer zur Wachsentfernung und hitzeinduzierte Epitopdemaskierung (HIER, Heat Induced Epitope Retrieval) automatisieren gleichzeitig die Entparaffinierung, die Rehydrierung und die Epitopdemaskierung im Epredia™ PT Module. Die neue proprietäre Formulierung beseitigt manuelle Schritte und verbessert die Aufbereitungszeit. Darüber hinaus sind die Ergebnisse mit den herkömmlichen Methoden kompatibel und können daher unmittelbar in den Routine-Workflow integriert werden.
Spezifikation
Dewax and HIER Buffer | |
10 x 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: titon-X100, EDTA, tetrasodium EDTA, tris(hydroxymethyl) aminomehtane, 2-methyl-3-isothiazolone, tet