Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Dewax und HIER-Puffer L,M,H (IVD)
Epredia™ Puffer zur Wachsentfernung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (HIER, Heat Induced Epitope Retrieval) automatisieren gleichzeitig die Entparaffinierung, die Rehydrierung und die Epitopdemaskierung im Epredia™ PT Module.
Marke:  Epredia™ TA-999-DHBH
641.52 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15200715
  • 749.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die automatisierte Entparaffinierung (Wachsentfernung) und Rehydrierung von IHC-Objektträgern eignet sich ideal zur Verringerung der Aufarbeitungszeit und Verschlankung des Workflows. Die wässrige Entparaffinierung ist heutzutage die übliche Verfahrensweise für moderne IHC-Instrumente, zeigt aber häufig eine unvollständige Entparaffinierung. Die Puffer zur Wachsentfernung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (HIER, Heat Induced Epitope Retrieval) automatisieren gleichzeitig die Entparaffinierung, die Rehydrierung und die Epitopdemaskierung im Epredia PT Module. Die neue proprietäre Formulierung beseitigt manuelle Schritte und verbessert die Aufbereitungszeit. Darüber hinaus sind die Ergebnisse mit den herkömmlichen Methoden kompatibel und können daher unmittelbar in den Routine-Workflow integriert werden.
Spezifikation
Spezifikation
10 x 100 ml
Wachsentfernungs- und HIER-Puffer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: titon-X100, EDTA, tetrasodium EDTA, tris(hydroxymethyl) aminomehtane, 2-methyl-3-isothiazolone, tet