Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Dewax und HIER-Puffer L,M,H (IVD)
Epredia™ Puffer zur Wachsentfernung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (HIER, Heat Induced Epitope Retrieval) automatisieren gleichzeitig die Entparaffinierung, die Rehydrierung und die Epitopdemaskierung im Epredia™ PT Module.
Marke: Epredia™ TA-999-DHBL
641.52 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die automatisierte Entparaffinierung (Wachsentfernung) und Rehydrierung von IHC-Objektträgern eignet sich ideal zur Verringerung der Aufarbeitungszeit und Verschlankung des Workflows. Die wässrige Entparaffinierung ist heutzutage die übliche Verfahrensweise für moderne IHC-Instrumente, zeigt aber häufig eine unvollständige Entparaffinierung. Die Puffer zur Wachsentfernung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (HIER, Heat Induced Epitope Retrieval) automatisieren gleichzeitig die Entparaffinierung, die Rehydrierung und die Epitopdemaskierung im Epredia PT Module. Die neue proprietäre Formulierung beseitigt manuelle Schritte und verbessert die Aufbereitungszeit. Darüber hinaus sind die Ergebnisse mit den herkömmlichen Methoden kompatibel und können daher unmittelbar in den Routine-Workflow integriert werden.
Spezifikation
10 x 100 ml | |
Wachsentfernungs- und HIER-Puffer |
Sicherheit und Handhabung
- Carbol Fuchsin-Kinyoun Solution (Cold Technique)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, phenol, basic fuchsin, isopropanol, methanol