Learn More
Thermo Scientific Chemicals Desloratadin Artikelnummer.: 16534224
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Desloratadin
Artikelnummer. 16534224
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 16534224
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462920010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desloratadine
CAS 100643-71-8
Schmelzpunkt 150.0°C
Summenformel C19H19ClN2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, propylene glycol, dmso
InChI-Schlüssel JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3C2=C2CCNCC2)=C1
IUPAC-Name 13-Chloro-2-(Piperidin-4-Yliden)-4-Azuatricyclo[9.4.0.03, stomy]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-Hexaen
Molekulargewicht (g/mol) 310.83
Formelmasse 310.82
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number462920010
ChargennummerA0448638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number462920010
ChargennummerA0411121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2021 Catalog Number462920010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Desloratadin >