Learn More
BRAND™ Exsikkator mit Knopfdeckel
Der Exsikkator mit Knopfdeckel verfügt über einen mit Nieten beschlagenen Basisring für verbesserte Stabilität.
Marke: BRAND™ 65031
206.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN 12491
- Präzise geschliffene flache Flansche
- Oberfläche des Standrings ist zur Verbesserung der Stabilität und zur Vermeidung von Rissen gekörnt
- Austauschbarer Deckel
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Deckel mit Griff | |
25,2 mm |
Exsikkator | |
150 mm | |
215 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Exsikkator mit Knopfdeckel > Größe: 150 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur