Learn More
BRAND™ Exsikkator mit Knopfdeckel
Der Exsikkator mit Knopfdeckel verfügt über einen mit Nieten beschlagenen Basisring für verbesserte Stabilität.
218.00 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Produkttyp | Exsikkator |
Enthält | Deckel mit Griff |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10728051
|
BRAND™
65031 |
150 mm |
218.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10470673
|
BRAND™
65038 |
200 mm |
269.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN 12491
- Präzise geschliffene flache Flansche
- Oberfläche des Standrings ist zur Verbesserung der Stabilität und zur Vermeidung von Rissen gekörnt
- Austauschbarer Deckel
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Exsikkator | |
Deckel mit Griff |