Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (20 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
18.00 CHF - 21.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell |
---|---|
Array | 5 x 4 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm) |
Material | Fiberglasverstärktes Polyethylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15340420
![]() |
Fisherbrand™
HS27503B |
Blau |
21.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15310420
![]() |
Fisherbrand™
HS27503A |
Weiß |
18.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15350420
![]() |
Fisherbrand™
HS27503C |
Grün |
20.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15370420
![]() |
Fisherbrand™
HS27503D |
Magenta | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Ja, wenn leer | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
100 x 127 x 83 mm | |
3.9 in. | |
5 in. | |
3,3 in. |
5 x 4 | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm) | |
20 | |
2 Tiers | |
Unsteril | |
1 | |
100 mm | |
127 mm | |
83 mm | |
20 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm