Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (20 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS27503C
17.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm) | |
20 | |
2 Tiers | |
Unsteril | |
1 | |
100 x 127 x 83 mm | |
3.9 in. | |
5 in. | |
3,3 in. |
5 x 4 | |
Grün | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Ja, wenn leer | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
8/Pckg. | |
100 mm | |
127 mm | |
83 mm | |
20 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm > Farbe: Grün, Abmessungen (L x B x H): 100 x 127 x 83 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur