Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (20 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke:  Fisherbrand™ HS27503D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15370420
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Autoklavierbar
  • Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
  • Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
  • Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm)
20
2 Tiers
Unsteril
1
100 x 127 x 83 mm
3.9 in.
5 in.
3,3 in.
5 x 4
Magenta
Fiberglasverstärktes Polyethylen
Tropfenförmige Öffnungen
Ja, wenn leer
10 bis 18 ml-Reagenzgläser
8/Pckg.
100 mm
127 mm
83 mm
20 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 20 x 20 mm > Farbe: Magenta, Abmessungen (L x B x H): 100 x 127 x 83 mm