Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 20 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS27513D
19.33 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
- Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
- Autoklavierbar
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
- Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
- Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Magenta | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Ja, wenn leer | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
-40 °C° bis +140 °C° | |
100 mm | |
252 mm | |
83 mm | |
20 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm) | |
40 | |
Keine | |
Unsteril | |
1 Ea. | |
100 x 252 x 83 mm | |
3.9 in. | |
9.9 in. | |
3,3 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
4Stunden
6Minuten
39Sekunden
8 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
79Stunden
6Minuten
39Sekunden
8Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%