Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 20 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 20 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
28.85 CHF - 30.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm) |
Material | Fiberglasverstärktes Polyethylen |
Positionen | 40 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12327629
![]() |
Fisherbrand™
HS27513B |
Blau |
28.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15340390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513A |
Weiß |
29.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15350390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513C |
Grün |
30.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15360390
![]() |
Fisherbrand™
HS27513D |
Magenta |
29.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (20 mm) | |
40 | |
Keine | |
Unsteril | |
1 Ea. | |
100 x 252 x 83 mm | |
3.9 in. | |
9.9 in. | |
3,3 in. |
Autoklavierbar | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Ja, wenn leer | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
-40 °C° bis +140 °C° | |
100 mm | |
252 mm | |
83 mm | |
20 mm |