Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Flüssiges Reinigungskonzentrat für die manuelle Reinigung von Laborglas. Enthält Aktivchlor. deconex 11 UNIVERSAL eignet sich für die Anwendung in Tauch- und Ultraschallbädern. Dieser Reiniger ist ein vollwertiger Ersatz für Chromschwefelsäure.
119.78 CHF - 262.88 CHF
Spezifikation
Form | Flüssigkeit |
---|---|
pH | ca. 11.6 (1%ige Lösung) |
Material | Alkalispender, oberflächenaktive Stoffe, anorganischer Chlorträger |
Konzentration | Konzentrat |
Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17416492
|
Borer Chemie™
500100.00-F10W |
10 x 1 kg |
262.88 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10422121
|
Borer Chemie™
500100.00-K10W |
1 x 10 kg |
224.72 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10370161
|
Borer Chemie™
500100.00-K05W |
1 x 5 kg |
119.78 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle Reinigung
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- enthält Aktivchlor
- ohne EDTA und NTA
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssigkeit | |
Alkalispender, oberflächenaktive Stoffe, anorganischer Chlorträger | |
5°C bis 25°C |
ca. 11.6 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat |