Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Data Acquisition Software
Complete Data Acquisition Software enables measurement readings to be displayed and stored on a PC from up to 8 devices at a time.
148.00 CHF - 530.00 CHF
Spezifikation
Typ Software zur Datenerfassung
Displaytyp No Display
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17110089
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3780413
Software-CD und 6 Fuß lange Kabel (USB-, serielle und Geräteanschlüsse)
148.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17156324
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90080-21
Software-CD und 6 Fuß lange Kabel (USB-, serielle und Geräteanschlüsse)
530.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Display and store measurement readings on a PC from up to 8 devices at a time
  • Data capture runs in the background, enabling users to work on other programs simultaneously
  • Set audible and visual notification alarms, or immediately send an email if an over/under condition occurs
  • Software can be used to connect a meter directly to PC via cable
  • Check software specification tables for meter compatibility
Spezifikation
Spezifikation
Software zur Datenerfassung
No Display
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Data Acquisition Software