Learn More
Fisherbrand™ DAS-3 Datenerfassungssystem für Fisher Scientific™ Traceable™ Produkte mit Computerausgabe
Das leistungsstarke und einfach zu bedienende Datenerfassungsprogramm arbeitet mit Geräten von Traceable mit Computerausgaben, die mit Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 verarbeitet werden können. Verbindet bis zu acht Geräte, die alle gleichzeitig auf einem Computer ausgeführt werden.
Marke: Fisherbrand™ 4099
Includes: Das 6 Fuss lange CD-Kabel (USB-Kabel, serielle Anschlüsse und Geräteanschlüsse im Lieferumfang enthalten) wird an das Gerät und den Computer angeschlossen.
Beschreibung
Das leistungsstarke und einfach zu bedienende Datenerfassungsprogramm arbeitet mit Geräten von Traceable mit Computerausgaben, die mit Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 verarbeitet werden können. Verbindet bis zu acht Geräte, die alle gleichzeitig auf einem Computer ausgeführt werden.
- Dauerhafte Messwerterfassung
- Aufzeichnung in Intervallen von 1 bis 10,000 Sekunden
- Einfaches Plug-and-Play
- Anzeige der Mindest- und Höchstwerte
- Visuelle, akustische und E-Mail-Benachrichtigung des Anwenders bei Auslösen eines Alarms
- Unbegrenzte Speicherung der ausgelesenen Daten in einer Datei, die unverändert oder in einem beliebigen Bericht- oder Tabellenformat angezeigt und gedruckt werden kann
- Netzwerkserver/Client-Funktionen ermöglichen die Überwachung der erfassten Daten an einem entfernten Arbeitsplatz
- Die Messwerte können jede Minute oder in jedem beliebigen Zeitintervall per E-Mail an Mobiltelefone oder beliebige Orte übertragen werden
- 24/7-Übermittlung akustischer/visueller Alarme an den Computer des Anwenders, den Remotecomputer, per E-Mail an jeden beliebigen Ort und an Mobiltelefone
- Das Programm wird automatisch in weniger als zwei Minuten installiert, ohne Anwenderprogrammierung und -eingaben: Schließen Sie einfach das Kabel an das Gerät und an einen USB-Anschluss (oder seriellen Anschluss) an, und die Daten werden erfasst
Spezifikation
Erfassungssystem für Computerdaten | |
CD, 6 Fuß USB-Kabel | |
Erfasst ständig Messwerte, zeigt Mindest- und Höchstwerte an | |
Digitales Thermometer, Feuchtigkeits-/Temperatur-/Taupunktmessgerät, ultrapräzises Thermometer aus Platin, Edelstahlsonde |