Learn More
D-(+)-Trehalose, Dihydrat, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 11413104
Zum Warenkorb hinzufügen
D-(+)-Trehalose, Dihydrat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11413104
25 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 11413104
Marke: Fisher BioReagents BP268725
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
D-(+)-Trehalose wird in mehreren biochemischen Verfahren verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 6138-23-4
Summenformel C12H26O13
Molekulargewicht (g/mol) 378.327
MDL-Nummer MFCD00071594
InChI-Schlüssel DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-Triol;dihydrat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Schmelzpunkt 97°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 8.5 to 10.5%
Infrarotspektrum Entspricht Referenz
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Verpackung Poly-Flasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9742
Formelmasse 378.33
Reinheit (%) 98% min.
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • D(+)-Trehalose dihydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D-(+)-Trehalose, Dihydrat, Fisher BioReagents >