Learn More
D(-)-Salicin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10387110
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D(-)-Salicin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387110
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10387110
Marke: Thermo Scientific Acros 132590250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-52-3
Summenformel C13H18O7
Molekulargewicht (g/mol) 286.27
MDL-Nummer MFCD00006590
InChI-Schlüssel NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranosideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Salicin
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 197°C to 200°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 17, V,7, 113
Merck Index 15, 8460
Spezifischer Drehzustand −61.50° (20°C c=5,water)
Spezifische Drehung -61.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 36g/L (15°C),250g/L (60°C). Other solubilities: insoluble in ether
Formelmasse 286.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number132591000,132590250,132590050
ChargennummerA0455813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number132591000,132590250,132590050
ChargennummerA0451706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number132591000,132590250,132590050
ChargennummerA0432729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number132591000,132590250,132590050
ChargennummerA0372072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number132591000,132590250,132590050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Salicin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
D(-)-Salicin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >