Learn More
D-(-)-Salicin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11477847
Zum Warenkorb hinzufügen
D-(-)-Salicin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477847
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11477847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16524.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Salicin is used as an analgesic and antipyretic. It is also used as a substrate for beta-glucosidase and an inhibitor of Cox. It finds application as an anti-inflammatory agent. It is involved in antipyretic action without causing gastric injury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkalien, Pyridin, Eisessigsäure und heißem Ethanol. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Licht- und wärmeempfindlich. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-52-3
Summenformel C13H18O7
Molekulargewicht (g/mol) 286.28
MDL-Nummer MFCD00006590
InChI-Schlüssel NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranosideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Salicin
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 89593
Merck Index 14,8324
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alkalies,pyridine,glacial acetic acid and hot ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Optische Drehung −62.5° (c=3 in Water)
Formelmasse 286.28
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberA16524.14,A16524.06,A16524.22
ChargennummerA0447471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA16524.14,A16524.06,A16524.22
Chargennummer10224240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog NumberA16524.14
ChargennummerA0432729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog NumberA16524.14,A16524.06,A16524.22
ChargennummerA0443269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberA16524.14,A16524.06,A16524.22
Name des Produkts
D-(-)-Salicin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >