Learn More
D-Cycloserin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499126
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Cycloserin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499126
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11499126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18000.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
D-Cycloserin, CAS-Nr. 68-41-7, ist ein Aminosäure-Analogon der Aminosäure D-Alanin, das als Breitspektrum-Antibiotikum wirkt.
Cycloserine is an amino acid analog antibiotic used for the treatment of tuberculosis and rarely used for the treatment of noninfectious diseases. It acts as a competitive inhibitor of D-alanine during peptidoglycan synthesis. It inhibits bacterial cell wall biosynthesis and prevents the conversion of D-Alanine to L-Alanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol und Propylenglycol. Unlöslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-41-7
Summenformel C3H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.093
MDL-Nummer MFCD00005353
InChI-Schlüssel DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Synonym d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
PubChem CID 6234
ChEBI CHEBI:40009
IUPAC-Name (4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-on
SMILES C1C(C(=O)NO1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cycloserine
Schmelzpunkt 137°C (decomposition)
Beilstein 80798
Merck Index 14,2751
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in methanol and propylene glycol; Insoluble in chloroform and ether.
Menge 1 g
Formelmasse 102.09
Optische Drehung +115° (c=2 in Water)
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM29L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA18000.03,A18000.06
Chargennummer10253246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberA18000.03,A18000.06
ChargennummerU22K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberA18000.03,A18000.06
Chargennummer10250676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA18000.03,A18000.06
ChargennummerP13K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog NumberA18000.03,A18000.06
Name des Produkts
D-Cycloserin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >