Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin, 99 %
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 132660250
62.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205330
  • 62.85 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
ChargennummerA0450914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
ChargennummerA0402016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
ChargennummerA0397183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
ChargennummerA0407846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Serin, 99 % > 25 g-Glasflasche