Learn More
Invitrogen™ CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit
Das CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit ist eine Verbesserung des gut referenzierten CytoTune™-iPS Sendai Reprogramming Kits.
Marke: Invitrogen™ A16518
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieses System ist weiterhin einfach zu bedienen und für viele verschiedene somatische Zelltypen geeignet, um mit Sendai-Partikeln Yamanaka-Faktoren zu erzeugen, die sich als entscheidend für die effiziente Generierung von iPSCs erwiesen. Dieses Kit enthält drei Vektor-Präparationen – Polycistronische Klf4-Oct3/4-Sox2, cMyc und Klf4.
- Anwenderfreundlich - Erfordert weiterhin nur eine Anwendung des Virus für eine erfolgreiche Neuprogrammierung
- Höhere Effizienz – In der Regel mindestens 2 Mal höhere Neuprogrammierungseffizienz als das Original-Kit
- Rasche Clearance - Nutzen des nicht-integrierenden Sendai-Virus, das im Zytoplasma bleibt, wodurch die Wahrscheinlichkeit der Integration in das Host-Genom reduziert wird. Mit dem CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Virus werden das Sendai-virale Rückgrat und Transgene schneller aus dem Zytoplasma entfernt als mit dem Original.
Spezifikation
3 x 3 Röhrchen, bei –68 °C bis –85 °C lagern. | |
Kit | |
CytoTune™ | |
3 Packung | |
Trockeneis |
Sendaivirus | |
Stammzellen-Engineering und -Reprogrammierung | |
Sendai Umprogrammierungs-Kit | |
Geschützt | |
Zytoplasma |
Application Note: Reprogramming of somatic cells to iPSCs using the CytoTune-iPS 2.0 kit with feeder-free media systems
DateigrößeVersion: 1.3 MB
CytoTune® Sendai Reprogramming and Reporter Kit FAQs
DateigrößeVersion: 376.8 kB
Impact of Passaging Method on iPSC Quality During Early Clonal Establishment
DateigrößeVersion: 2 MB
User Guide: CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit
Version: 3.0
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Effect of Replacement of C-Myc with L-Myc on Sendai-based Reprogramming Method
DateigrößeVersion: 2.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit > 3/Packung