Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
Marke:  Cole-Parmer™ 44260-72
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16612874
  • 9315.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbessern Sie den Probenschutz, indem Sie bestimmte Temperaturbereiche über ausgedehnte Zeiträume beibehalten
  • Aufrechterhaltung der Probenintegrität mit Traceable™ Temperaturüberwachung
  • Der Datenlogger wird mit einem 2-jährigen NIST-rückführbaren Kalibrierzertifikat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
115 L
88,27 cm
33,5 in.
89,09 cm
34,75 in.
8,5 in.
21,6 cm
Aluminium
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles > 115 L