Learn More
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starterkit
Zubehör-Starterkit für die Epredia™ Cytospin™ 4 Zytozentrifuge. (Zentrifuge separat erhältlich, Kat Nr. A78300003)
682.00 CHF - 1595.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytospin™ 4 Zytozentrifuge
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
12097139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
A78710013
EZ Cytofunnel Starterkit
682.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12017159
Unterlagen ansehen
Epredia™
3120110
Starter-Kit mit Clip-Trichter
1595.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Cytofunnel Starterkit bietet alles, was neue Cytospin 4-Anwender benötigen.
Erhältlich in den Standardoptionen Cytofunnel mit Clips und EZ Cytofunnel:
  • Cytofunnel Starterkit mit Clips
    • Im Lieferumfang enthalten: 50 Einfach-Cytofunnel weiß, 25 Doppel-Cytofunnel, Cytoslides, 12 Cytoclips
  • EZ Cytofunnel Starterkit
    • Im Lieferumfang enthalten: 25 EZ Megafunnel, 20 EZ Single Cytofunnel (weiß), 20 EZ Double Cytofunnel und Cytoslides
Spezifikation
Spezifikation
Cytospin™ 4 Zytozentrifuge
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starterkit