Learn More
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starterkit
Zubehör-Starterkit für die Epredia™ Cytospin™ 4 Zytozentrifuge. (Zentrifuge separat erhältlich, Kat Nr. A78300003)
Marke:  Epredia™ 3120110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12017159
  • 1595.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Cytofunnel Starterkit bietet alles, was neue Cytospin 4-Anwender benötigen.
Erhältlich in den Standardoptionen Cytofunnel mit Clips und EZ Cytofunnel:
  • Cytofunnel Starterkit mit Clips
    • Im Lieferumfang enthalten: 50 Einfach-Cytofunnel weiß, 25 Doppel-Cytofunnel, Cytoslides, 12 Cytoclips
  • EZ Cytofunnel Starterkit
    • Im Lieferumfang enthalten: 25 EZ Megafunnel, 20 EZ Single Cytofunnel (weiß), 20 EZ Double Cytofunnel und Cytoslides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cytospin™ 4 Zytozentrifuge
Starter-Kit mit Clip-Trichter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starterkit > Starter-Kit mit Clip-Trichter